Learn More
Intelsius™ BioTherm™ Dry Ice Shipper
Código de producto. 17484602
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6,6 L
32,7 L
Peso (métrico):
Nieve carbónica: 13,6 kg
Nieve carbónica: 3,9 kg
Temp. soportada, horas:
+96 h
72 h
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Peso (métrico) Temp. soportada, horas unitSize
17484602 6,6 L Nieve carbónica: 3,9 kg 72 h paquete de 60
17454602 32,7 L Nieve carbónica: 13,6 kg +96 h paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17484602 Proveedor Intelsius™ N.º de proveedor BT074
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The BioTherm™ Dry Ice Shipper is a UN3373 complaint dry ice shipper designed to offer protection when transporting deep frozen samples.
  • The BioTherm Dry ice range features high performance EPS insulation which maximises the available payload space and temperature stability when used with dry ice as a coolant.
  • All the necessary shipping labelling to achieve compliance during transportation is provided.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 190 x 185 mm (7.4 x 7.4 x 7.2 in.)
Para utilizar con (equipo) EPS 7
Peso (métrico) Nieve carbónica: 3,9 kg
Temp. soportada, horas 72 h
Tipo Insulated Dry Ice Carrier
Capacidad (métrico) 6,6 L
Admite 600 mL