Learn More
Gibco™ Biosate™ Peptone
Código de producto. p-8838011
Click to view available options
Cantidad:
454 g
25 lb
Tamaño de la unidad:
11.30 Kg
454 g
Código de producto. 16279891
Marca: Gibco™ 294312
Hidrolisado mixto de origen animal compuesto por un 65 % de digerido pancreático de caseína y un 35 % de extracto de levadura.
La combinación de digestión pancreática de caseína y extracto de levadura proporciona beneficios nutricionales sinérgicos que no aportan sus componentes por sí solos, lo que da lugar a un perfil nutricional único. Los clientes han demostrado que el uso combinado de estas dos peptonas, suministradas como peptona Biosate, mejora la producción de toxina con especies de clostridios para vacunas, como Clostridium botulinum y Clostridium perfringens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C.  Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Suplemento nutricional en ensayos de vitaminas, antibiogramas y otros medios de laboratorio, así como en la fermentación microbiana (en los que el alto contenido de sal no interfiere)
Línea de productos Biosate
Cantidad 25 lb
Fuente Origen animal, caseína y levadura