Learn More
Thermo Scientific™ Bioreactor Conjunto de sonda para uso con biorreactores de un solo uso
Código de producto. 30040280 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Conector Aseptiquik G
Conector Kleenpak
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
30040280 Conector Kleenpak paquete de 10
30040274 Conector Aseptiquik G paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040280 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH30720.02
Bioreactor Conjunto de sonda para HyPerforma™ y DynaDrive™ Biorreactores de un solo uso.
  • El Thermo Scientific™ Bioreactor El conjunto de sonda (no estéril) se utiliza para empaquetar las sondas de pH y DO para la esterilización y para conectarlas asépticamente a los BPC para Thermo Scientific™ Biorreactores de un solo uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Silicona
Para utilizar con HyPerforma™ Biorreactores de un solo uso, DynaDrive™ Biorreactores de un solo uso
Incluye Conector Kleenpak
Color Transparente
Tipo de producto Conjunto de sonda