Learn More
Watson-Marlow Bioprene - Tubos termoplásticos
Código de producto. 15377325
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15377325 3,2 mm cada uno
17207086 0,5 mm 5 metros
15282938 0,8 mm cada uno
12653036 1,6 mm cada uno
15338155 2,4 mm cada uno
15358155 4,8 mm 5 metros
15367403 6,4 mm cada uno
15259008 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15377325 Proveedor Watson-Marlow N.º de proveedor 933.0032.J16
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bioprene Los tubos de la bomba peristáltica tienen una vida peristáltica excepcionalmente larga con baja permeabilidad.
  • Bioprene™ El tubo de la bomba peristáltica es USP Cumple con las normas de clase VI y FDA y es adecuado para aplicaciones biofarmacéuticas y alimentarias.
  • La vida peristáltica excepcionalmente larga de Bioprene garantiza la seguridad del proceso, reduciendo así el riesgo en aplicaciones críticas cGMP.
  • Bioprene Es un tubo de elastómero termoplástico que se produce a partir de componentes sintéticos.
  • No se utiliza caucho natural (como el látex) en la producción de Bioprene tubería.
  • La materia prima ha sido completamente probada para USP Clase VI y cumple con NSF51.
  • Bioprene Es ampliamente aplicable en operaciones de fabricación biofarmacéutica, como medición, transferencia y filtración, junto con una variedad de aplicaciones dentro de la industria de alimentos y bebidas.
  • Se pueden alcanzar presiones de funcionamiento de 0 a 2 bar con Bioprene tubería continua.
  • Una gama de LoadSure™ Los elementos tubulares aumentan la capacidad de presión hasta un máximo de 7 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,125 in
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 16 ft.
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 0,0625 in
Grosor (métrico) 1.6 mm
Color Incolora
Dureza 60 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Tipo de producto Tubos termoplásticos