Learn More
Watson-Marlow Bioprene - Tubos termoplásticos
Código de producto. 15282938
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15282938 0,8 mm cada uno
17207086 0,5 mm 5 metros
12653036 1,6 mm cada uno
15338155 2,4 mm cada uno
15377325 3,2 mm cada uno
15358155 4,8 mm 5 metros
15367403 6,4 mm cada uno
15259008 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15282938 Proveedor Watson-Marlow N.º de proveedor 933.0008.J16
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bioprene Los tubos de la bomba peristáltica tienen una vida peristáltica excepcionalmente larga con baja permeabilidad.
  • Bioprene™ El tubo de la bomba peristáltica es USP Cumple con las normas de clase VI y FDA y es adecuado para aplicaciones biofarmacéuticas y alimentarias.
  • La vida peristáltica excepcionalmente larga de Bioprene garantiza la seguridad del proceso, reduciendo así el riesgo en aplicaciones críticas cGMP.
  • Bioprene Es un tubo de elastómero termoplástico que se produce a partir de componentes sintéticos.
  • No se utiliza caucho natural (como el látex) en la producción de Bioprene tubería.
  • La materia prima ha sido completamente probada para USP Clase VI y cumple con NSF51.
  • Bioprene Es ampliamente aplicable en operaciones de fabricación biofarmacéutica, como medición, transferencia y filtración, junto con una variedad de aplicaciones dentro de la industria de alimentos y bebidas.
  • Se pueden alcanzar presiones de funcionamiento de 0 a 2 bar con Bioprene tubería continua.
  • Una gama de LoadSure™ Los elementos tubulares aumentan la capacidad de presión hasta un máximo de 7 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 1.6 mm
Para utilizar con Para Bioprene bomba peristáltica
Para utilizar con (aplicación) Para procesos biofarmacéuticos críticos que requieren un rendimiento preciso, confiable y repetible
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 5 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia Ácidos y alcalinos
Permeabilidad a los gases Aceptable
Color Translúcido
Presión máxima 100 psi
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Tipo de producto Tubos termoplásticos