Learn More
Invitrogen™ BioNick™ DNA Labeling System
Código de producto. 10492302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10492302 50 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10492302 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18247015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Sistema de etiquetado de ADN BioNick™
El sistema de etiquetado de ADN BioNick™ es ideal para generar sondas de ADN biotiniladas mediante la traslación por muescas optimizada para su uso en hibridaciones in situ no radioactivas. Estas sondas también pueden usarse en Southern o Northern blots, elevaciones de placas, hibridaciones de colonias e hibridaciones de transferencias puntuales. Uso del sistema de etiquetado de ADN BioNick™:
  • El ADN está etiquetado con biotina-14-dATP, lo que produce tamaños de sonda de 50 a 500 bp
  • Una reacción etiqueta 1 μg de ADN molde
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El sistema de etiquetado de ADN BioNick™ incluye una mezcla de 10X dNTP que contiene biotina-14-dATP, una mezcla de enzimas 10X que contiene ADN polimerasa I y DNasa I, ADN de control, tampón de parada y agua destilada. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
    Método de detección A base de biotina
    Etiqueta o tinte Biotina
    Tipo de producto final Sondas (ADN etiquetado)
    Labeling Target ADN (general)
    Incluye etiqueta o tinte Sí
    Método de etiquetado Etiquetado directo
    Línea de productos BioNick
    Tipo de producto Sistema de etiquetado de ADN
    Cantidad 50 reacciones
    Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco