Learn More
3M™ Cubeta de detección de biomasa BTCUV
Código de producto. 17203744
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de prueba: Prueba medioambiental
Código de producto.
17203744 Tipo de prueba: Prueba medioambiental
1 options
Código de producto. 17203744 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000138443
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cubetas para muestras de soluciones acuosas para su uso con el kit de detección de biomasa 3M™ Clean-Trace™.
  • Proporciona una indicación en tiempo real de la carga biológica total, lo que permite una acción correctiva inmediata.
  • Ofrece flexibilidad a la hora de tratar muestras difíciles.
  • Ideal para aguas de proceso, aguas residuales, depósitos de agua y torres de refrigeración.
Especificaciones
Tipo de producto Accesorio
Tipo de prueba Prueba medioambiental
Para utilizar con (equipo) Kit de detección de biomasa 3M™ Clean-Trace™
Cantidad 1000/caja