Descripción
La biotina y/o las proteínas biotiniladas posiblemente pueden reducir la capacidad de unión de Strep-Tactin™ así como Strep-Tactin™ XT y están presentes en lisados celulares y medios de cultivo celular, especialmente de células de mamíferos o insectos. Por lo tanto, si Twin-Strep-tag™ y™ las proteínas de fusión Strep-tag II de extractos o medios que contienen biotina están destinadas a ser purificadas mediante Strep-Tactin™ o™ cromatografía de afinidad Strep-Tactin XT, la biotina debe enmascararse mediante la adición de BioLock antes de su aplicación sobre la resina.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Tipo | Solución de bloqueo |
Para uso exclusivo en investigación.