Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos redondos BIOLiner™
Código de producto. 11884491 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
10 mL
40 × 50 ml
5/7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
11884491 40 × 50 ml paquete de 4
11814501 5/7 ml paquete de 4
11804501 10 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11884491 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003674
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    691.25€ / paquete de 4
    Ahorro 178.75€
    20% Descuento
En stock
Combine estos adaptadores de cestillo para rotor con el cestillo de rotor BIOLiner para obtener un sistema completo.
Combine los adaptadores de cestillos redondos Thermo Scientific™ BIOLiner™ con los cestillos de rotor BIOLiner para obtener un sistema completo.
Información para pedidos:
Se ofrecen adaptadores individuales y packs de frasco/adaptador.
  • Intervalo de capacidad: De 3 l a 980 ml
  • Dimensiones máximas del tubo (DE x L): 98 × 124 mm
Incluye:
75-003-692 incluye un frasco de fondo plano de 750 ml con todos los adaptadores redondos para el cestillo redondo TX-750 y cuatro adaptadores para frascos cónicos Corning™ de 500 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Frasco cónico de 50 ml
Capacidad 40 × 50 ml
Diámetro máx. del tubo 30 mm
Longitud máx. del tubo 120 mm
N.° por paquete 4