Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos redondos BIOLiner™
Código de producto. 11804501 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
10 mL
40 × 50 ml
5/7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
11804501 10 mL paquete de 4
11814501 5/7 ml paquete de 4
11884491 40 × 50 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11804501 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    634.00€ / paquete de 4
    Ahorro 36.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Combine estos adaptadores de cestillo para rotor con el cestillo de rotor BIOLiner para obtener un sistema completo.
Combine los adaptadores de cestillos redondos Thermo Scientific™ BIOLiner™ con los cestillos de rotor BIOLiner para obtener un sistema completo.
Información para pedidos:
Se ofrecen adaptadores individuales y packs de frasco/adaptador.
  • Intervalo de capacidad: de 3 l a 980 ml
  • Dimensiones máximas del tubo (DE x L): 98 × 124mm
Incluye:
75-003-692 incluye un frasco de fondo plano de 750 ml con todos los adaptadores redondos para el cestillo redondo TX-750 y cuatro adaptadores para frascos cónicos Corning™ de 500 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de cestillos redondos
Tipo de tubo Extracción de sangre
Capacidad 10 mL
Tamaño del tubo 10 mL
N.° por paquete 4