Learn More
CleanSpace Technology™ BioHood
Código de producto. 17465382 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
BioHood; material:polietileno no tejido; tipo de máscara:visor de policarbonato; color:blanco; para su uso en (aplicación):protección contra salpicaduras y sustancias contaminantes atmosféricas; esterilidad:No estéril
Código de producto.
17465382 BioHood; material:polietileno no tejido; tipo de máscara:visor de policarbonato; color:blanco; para su uso en (aplicación):protección contra salpicaduras y sustancias contaminantes atmosféricas; esterilidad:No estéril
1 options
Código de producto. 17465382 Proveedor CleanSpace Technology™ N.º de proveedor CS3024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.93€
    100.00€ / paquete de 1
    Ahorro 29.93€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
El sistema BioHood se utiliza con HALO y está diseñado específicamente para unidades de biocontención, laboratorios y salas limpias farmacéuticas.
El sistema BioHood es compatible con la mascarilla HALO CleanSpace™. Se ha diseñado específicamente para unidades de biocontención, laboratorios y salas limpias farmacéuticas, lo que proporciona protección ocular y para la cabeza.
  • Material DuPont™ Tyvek™ y tecnología de costura
  • Ligero y duradero
  • Resistente a la sangre y a los líquidos
  • El único diseño de capucha para PAPR que cubre completamente la mascarilla cuando se usa, lo que minimiza la contaminación del dispositivo
  • Se puede quitar fácilmente mientras se lleva la mascarilla para proteger a los profesionales sanitarios cuando se lo quitan
  • Amplio campo de visión y diseño único que asegura la visera para evitar el deslizamiento y el movimiento
  • Sin correas, mangueras, empañamiento o calor
  • Flujo de aire cómodo sin resistencia a la respiración
  • Recibe la aprobación del NIOSH y del marcado CE
  • Piezas del sistema BioHood: BioHood (CS3024), HEPA biológico P3/T3 (CS3025) y adaptador de exhalación con máscara biológica (CS3026): reutilizable y se acopla a la máscara facial HALO CleanSpace™ (la máscara facial se vende por separado)
Especificaciones
Color Blanco
Material Polietileno no tejido
Tipo de máscara Visor de policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Protección contra salpicaduras y contaminantes atmosféricos
Para utilizar con (equipo) CS3025, CS3027
Sin látex Sí
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31 x 14 x 10 cm