Learn More
Sartorius™ Pipetas mecánico monocanal Biohit™ Proline
Código de producto. 10023571 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2,5 μl
De 0,5 to 10 μl
De 2 to 20 μl
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10023571 De 2 to 20 μl cada uno
10450352 De 0,5 to 10 μl cada uno
10758092 De 5 to 50 μl cada uno
10155221 De 0,2 a 2,5 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10023571 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor 720080
Ideal para universidades y colegios o cualquier laboratorio que busque una herramienta de manipulación de líquidos fiable y rentable. Las pipetas mecánicas monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline son pipetas de rango ajustable que se pueden utili
  • Peso ligero con alta precisión y precisión para su uso en profesionales
  • Amplia gama de pipetas con intervalos de volumen fijos o ajustables
  • Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
  • Agarre relajado con soporte ergonómico para los dedos
  • Reducción del riesgo de contaminación con los filtros Safe-Cone disponibles
  • Compatible con muchas puntas universales, incluyendo puntas Optifit y puntas SafetySpace
Los modelos Proline Plus incluyen:
  • Codificación por colores en la pipeta
  • Totalmente esterilizable en autoclave, con solo 3 piezas para limpiar
  • Diseño más ergonómico para reducir la fuerza de pipeteo necesaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,9, 1,2, 3 %
Certificaciones/conformidad ISO
Puntas compatibles Optifit
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con Laboratorio
Modelo Proline Plus
Número de canales 1
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 2 to 20 μl
Pantalla Volumen transparente
Tipo de filtro Safe-Cone
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (aplicación) Es ideal para universidades y colegios, o cualquier laboratorio que busque una herramienta de manipulación de líquidos rentable
Para utilizar con (equipo) Laboratorio
Precisión 04, 1, 2 %
Cantidad 1 unidad
Repetibilidad
Resistencia Productos químicos