Learn More
Socorex™ Micropipeta Electro 956.08 Acura™
Código de producto. 11849233
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 a 200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11849233 De 10 a 200 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11849233 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 956.08.200
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Pipeta electrónica, certificado de control de calidad individual e instrucciones de funcionamiento, soporte de carga de pipetas, cargador rápido con adaptador de CA y cable, batería adicional, muestra de punta de pipeta Qualitips.
Ligera y ergonómica, esta micropipeta electrónica multicanal incluye un certificado de control de calidad, muestras de puntas de pipeta Qualitips™ e instrucciones de funcionamiento. La micropipeta Electro 956.08 Socorex™ Acura™ carga rápidamente y tiene una larga autonomía de trabajo.
  • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
  • Ligero
  • Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
  • Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
  • Motor controlado por microprocesador.
  • Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
  • Expulsión de puntas automática
  • Instale también cualquier módulo volumétrico monocanal.
Especificaciones
Exactitud <±0,9% - <±0,6%
Batería, tipo 4,8 V NiMH
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)
Modelo 0,5 μL
Número de canales 8
Línea de productos Acura
Tipo Micropipeta electrónica
Volumen (métrico) De 10 a 200 μl
Pantalla LCD derecha/izquierda
Incluye certificado QC, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso.
Incrementos 1,0 μl
Precisión < 0,6% - < 0,25%
Cantidad 1 unidad
Tiempo de recarga <1.5Hours
Garantía 24 meses