Learn More
Fisherbrand™ Bolsa para muestras de riesgo biológico
Código de producto. 17887715 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (imperial):
1,80 mil
Tamaño de la unidad:
paquete de 6000
Código de producto. Grosor (imperial) unitSize
17887715 1,80 mil paquete de 6000
1 options
Código de producto. 17887715
Fisherbrand™ La bolsa para muestras de riesgo biológico es una bolsa para muestras de riesgo biológico de tres paredes diseñada para recoger, almacenar y transportar recipientes de muestras de forma segura
  • Logotipo de Biohazard en naranja y negro preimpreso e instrucciones de conservación
  • Contiene una almohadilla absorbente de 2 x 3 pulgadas para reducir el contacto con hasta 3 ml de líquidos de muestras
Especificaciones
Tipo de tapón Cremallera
Color Transparente
Incluye 2 x 3 in Almohadilla absorbente
Material LDPE
Esterilidad No estéril
N.º por caja 6000/Cs.
N.° por paquete 1000 Pk.
Grosor (imperial) 1,80 mil
Longitud (imperial) 6 in
Anchura (imperial) 4 in