Learn More
Beskrivning
- El modelo de piso Biohazard Keeper ofrece una solución económica y resistente para recolectar desechos de laboratorio biopeligrosos no afilados. Diseñado para un uso fácil y control de olores.
- Tapa de boca ancha con sistema de cierre y extracción para una fácil eliminación y reducción de olores
- Construcción corrugada duradera con un revestimiento de plástico rojo de 2 mil para resistencia a fugas
- Ideal para placas de Petri, tubos, placas, pipetas y copas de muestras.
- Claramente marcado con símbolos de riesgo biológico de color naranja y advertencias de seguridad bilingües.
Specifikationer
Specifikationer
| Capacidad (métrico) | 63 L |
| Capacidad (imperial) | 16.64 gal. |
| Color | Blanco, Azul |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 in) |
| Desechables | Single-use |
| Modelo | Modelo de suelo |
| Cantidad | 6/Cs. |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Cartón corrugado |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?