Descripción
- Tipo de producto: Bolsa de riesgo biológico
- Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)
- Espesor: 4 mm
- Estéril: Sí
- Método de esterilización Irradiación [Dosis mínima: 25 kGy (SAL: 10 -6 )]
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 L |
| Certificaciones/conformidad | FDA: Reglamento 21 CFR, 177.1520, 3.1; PUNTO: ASTM D1709 y ASTM D1922; Fabricación: ISO 9001; Entornos controlados: ISO 5 - 9 Salas blancas |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Diseñar | Símbolo de riesgo biológico y advertencia impresos en cada bolsa |
| Capacidad (imperial) | 55 gal |
| Color | Rojo |
| Dimensiones (L x An) | 40 x 60 in |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad | 50/Cs. |
| Forma | Sin pliegues en la parte inferior |
| Mostrar más |