Learn More
Witeg™ Biogen™ Matraz Erlenmeyer de triple deflector con cuello con borde
Descripción
- Graduado.
- Espacio de etiquetado.
- Triplemente desconcertado.
- Cuello con borde
- Largo neck.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad del material (métrico) | 2,000 mL |
| Descripción | Triplemente desconcertado |
| Diámetro del cuello central (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador orbital |
| Altura (métrico) | 280 mm |
| Estilo de cuello | Largo, con borde |
| Forma | Erlenmeyer |
| Superficie de escritura | Sí |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón |