Learn More
Witeg™ Biogen™ Matraz Erlenmeyer de triple deflector
Código de producto. 10746961
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Altura (métrico):
112 mm
145 mm
232 mm
305 mm
310 mm
Diámetro exterior (métrico):
64 mm
85 mm
131 mm
166 mm
187 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico)
10746961 100 mL 112 mm 64 mm
10050421 3000 mL 310 mm 187 mm
10694582 1000 mL 232 mm 131 mm
10152051 250 mL 145 mm 85 mm
10737151 2000 mL 305 mm 166 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10746961 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 5 507 102
Proporcione una mejor agitación y transferencia de gases con estos matraces con triple deflector. Witeg™ Biogen™ El matraz Erlenmeyer con triple deflector está diseñado con tres hendiduras internas para una mejor mezcla y cuellos largos y rectos que admiten tapas de metal y reducen las salpicaduras.
  • Graduado.
  • Espacio de etiquetado.
  • Triplemente desconcertado.
  • Largo neck.
Especificaciones
Material del cierre Metálica
Descripción Triplemente desconcertado
Diámetro del cuello central (métrico) 38 mm
Capacidad (métrico) 100 mL
Para utilizar con (equipo) Agitador orbital
Altura (métrico) 112 mm
Estilo de cuello Largo
Forma Erlenmeyer
Superficie de escritura Sí
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón
Diámetro exterior (métrico) 64 mm