Learn More
Witeg™ Biogen™ Matraz Erlenmeyer de triple deflector
Descripción
- Graduado.
- Espacio de etiquetado.
- Triplemente desconcertado.
- Largo neck.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Metálica |
| Descripción | Triplemente desconcertado |
| Diámetro del cuello central (métrico) | 38 mm |
| Capacidad (métrico) | 3000 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador orbital |
| Altura (métrico) | 310 mm |
| Estilo de cuello | Largo |
| Forma | Erlenmeyer |
| Superficie de escritura | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |