Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Guantes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17865738 Tienda Molnlycke Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
160 pares
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17865738 5,5 200 pares
17875758 6 200 pares
17885758 6.5 200 pares
17815788 7 200 pares
17815768 7,5 200 pares
17805788 8 200 pares
17805768 8,5 200 pares
17835768 9 160 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17865738 Proveedor Mölnlycke™ N.º de proveedor 448225502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.55€
    258.24€ / 200 pares
    Ahorro 131.31€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guante estéril, duradero y de uso general para entornos críticos. Ofrece una excelente protección de barrera, así como ajuste, sensación y comodidad. Ha sido probado y autorizado para su uso con agentes de quimioterapia.
  • Látex de caucho natural
  • Biogel Recubrimiento de polímero de hidrogel para una fácil colocación
  • Puño con reborde
  • EPI Categoría III, certificado para pruebas de permeación química Tipo C
  • Supera el estándar de la industria en fuerza de rotura, resistencia a la tracción y elongación.
  • Cada guante (100%) se prueba con inflado de aire para detectar agujeros que normalmente no se detectan en una inspección visual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Clase 10.000 (ISO 7)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 10,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.27 mm
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia Uso en laboratorios y salas blancas
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 10,0 mil
Palm Thickness (Metric) 0.26 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8,1 mil (puño)
Grosor (métrico) 0.21 mm
Resistencia a la tracción 30 Mpa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm