Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Guantes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17815768 Tienda Molnlycke Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
160 pares
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17815768 7,5 200 pares
17865738 5,5 200 pares
17875758 6 200 pares
17885758 6.5 200 pares
17815788 7 200 pares
17805788 8 200 pares
17805768 8,5 200 pares
17835768 9 160 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17815768 Proveedor Mölnlycke™ N.º de proveedor 448227502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guante estéril, duradero y multiusos para entornos críticos. Ofrece una excelente protección de barrera, así como ajuste, sensación y comodidad. Se ha probado y aprobado para su uso con agentes de quimioterapia.
  • Látex de caucho natural
  • Biogel revestimiento de polímero de hidrogel para facilitar la colocación
  • Puño con reborde
  • EPP de categoría III, certificado para pruebas de permeación química de tipo C
  • Superan el estándar del sector en cuanto a fuerza de rotura, resistencia a la tracción y elongación
  • Cada guante (100 %) se prueba con aire para detectar agujeros que normalmente no se detectan en una inspección visual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577 Penetración vírica ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Calidad/Medio Ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración vírica ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Clase 10 000 (ISO 7)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 10,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.27 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use Uso en laboratorio/sala limpia
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 10,0 mil
Palm Thickness (Metric) 0.26 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 7,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8,1 mil (manguito)
Grosor (métrico) 0.21 mm
Resistencia a la tracción 30 Mpa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm