Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Indicador debajo del guante
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17805758 Tienda Molnlycke Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
160 pares
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17805758 5,5 200 pares
17845758 6 200 pares
17875768 6.5 200 pares
17855758 7 200 pares
17805778 7,5 200 pares
17895768 8 200 pares
17885768 8,5 200 pares
17825728 9 160 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17805758 Proveedor Mölnlycke™ N.º de proveedor 444165502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.80€
    450.24€ / 200 pares
    Ahorro 217.56€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes interiores estériles de color azul para sala limpia con puños con reborde y dedos curvados están diseñados para usarse en combinación con los Biogel™ PI Tech sobreguante para formar un sistema de indicación de infracción. Los guantes son adecuados para su uso en condiciones asépticas y de clase 100 (ISO 5) / UE GMP Entornos de grado A.
  • El guante interior azul se puede usar junto con Biogel™ PI Tech para formar un sistema de indicación de infracciones
  • Supera el estándar de la industria en cuanto a fuerza de rotura, resistencia a la tracción y elongación.
  • Probado y autorizado para su uso con agentes de quimioterapia.
  • Poliisopreno sintético Biogel Recubrimiento de polímero de hidrogel para una fácil colocación
  • Cada guante (100%) se prueba con inflado de aire para detectar agujeros que normalmente no se detectan en una inspección visual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 11 mil
Finger Thickness (Metric) 0.28 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Palm Thickness (English) 10,4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.26 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8,3 mil (puño)
Grosor (métrico) 0.21 mm
Resistencia a la tracción 28 MPa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm