Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Indicador debajo del guante
Catalog No. 17885748 Alle ansehen Molnlycke Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
160 pares
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Tamaño Packungsgröße
17885748 5,5 200 pares
17865758 6 200 pares
17855778 6.5 200 pares
17895758 7 200 pares
17875748 7,5 200 pares
17815758 8 200 pares
17825758 8,5 200 pares
17875778 9 160 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17885748 Lieferant Mölnlycke™ Lieferanten-Nr. 444895500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.67€
    370.24€ / 200 pares
    Ahorro 222.43€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los guantes interiores estériles de color azul para sala limpia con puños con reborde y dedos curvados están diseñados para usarse en combinación con los Biogel™ PI Micro Tech sobreguante para formar un sistema de indicación de infracción. Los guantes son adecuados para su uso en condiciones asépticas y de clase 100 (ISO 5) / UE GMP Entornos de grado A.
  • El guante interior azul se puede usar junto con Biogel™ PI Micro Tech para formar un sistema de indicación de infracciones
  • Probado y autorizado para su uso con agentes de quimioterapia.
  • Poliisopreno sintético
  • Supera el estándar de la industria en cuanto a fuerza de rotura, resistencia a la tracción y elongación.
  • Cada guante (100%) se prueba con inflado de aire para detectar agujeros que normalmente no se detectan en una inspección visual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Palm Thickness (English) 7,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,3 mil (puño)
Grosor (métrico) 0.16 mm
Resistencia a la tracción 24 MPa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.