Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Guantes
Código de producto. 17845778 Tienda Molnlycke Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
160 pares
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17845778 9 160 pares
17895738 5,5 200 pares
17825778 6 200 pares
17865748 6.5 200 pares
17815778 7 200 pares
17895748 7,5 200 pares
17855748 8 200 pares
17885738 8,5 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17845778 Proveedor Mölnlycke™ N.º de proveedor 444859000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.14€
    296.64€ / 160 pares
    Ahorro 177.50€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Los guantes estériles para salas blancas con puños antideslizantes con reborde y dedos curvados son adecuados para su uso en entornos asépticos y de clase 100 (ISO 5) / UE GMP Entornos de grado A. Se recomienda usarlo en combinación con el Biogel™ PI Micro Tech Indicador debajo del guante para formar un sistema de indicación de infracción.
  • Se puede usar junto con Biogel™ PI Micro Tech Indicador™ ; Guante inferior para formar un sistema de indicación de infracciones
  • Supera el estándar de la industria en fuerza de rotura, resistencia a la tracción y elongación.
  • Probado y autorizado para su uso con agentes de quimioterapia.
  • Poliisopreno sintético
  • Cada guante (100%) se prueba con inflado de aire para detectar agujeros que normalmente no se detectan en una inspección visual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Palm Thickness (English) 7,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,3 mil (puño)
Grosor (métrico) 0.16 mm
Resistencia a la tracción 29 MPa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm
Mostrar más Show Less