Description
- El guante interior azul se puede usar junto con Biogel™ NeoTech creará un sistema de indicación de infracciones
- Supera el estándar de la industria en cuanto a fuerza de rotura, resistencia a la tracción y elongación.
- Probado y autorizado para su uso con agentes de quimioterapia.
- Policloropreno sintético
- Biogel Recubrimiento de polímero de hidrogel para una fácil colocación
- Cada guante (100%) se prueba con inflado de aire para detectar agujeros que normalmente no se detectan en una inspección visual.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420 |
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 0.65 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Suave |
| Finger Thickness (English) | 8,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
| Show More |