Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Guante indicador NeoTech
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17825768 Tienda Molnlycke Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
160 pares
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17825768 5,5 200 pares
17815748 6 200 pares
17805748 6.5 200 pares
17865768 7 200 pares
17825748 7,5 200 pares
17845768 8 200 pares
17845748 8,5 200 pares
17835748 9 160 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17825768 Proveedor Mölnlycke™ N.º de proveedor 444065500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.75€
    335.57€ / 200 pares
    Ahorro 184.18€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes interiores estériles de color azul para sala limpia con puños con reborde y dedos curvados están diseñados para usarse en combinación con los Biogel™ Sobreguante NeoTech para formar un sistema de indicación de infracción. Los guantes son adecuados para su uso en condiciones asépticas y de clase 100 (ISO 5) / UE GMP Entornos de grado A.
  • El guante interior azul se puede usar junto con Biogel™ NeoTech creará un sistema de indicación de infracciones
  • Supera el estándar de la industria en cuanto a fuerza de rotura, resistencia a la tracción y elongación.
  • Probado y autorizado para su uso con agentes de quimioterapia.
  • Policloropreno sintético
  • Biogel Recubrimiento de polímero de hidrogel para una fácil colocación
  • Cada guante (100%) se prueba con inflado de aire para detectar agujeros que normalmente no se detectan en una inspección visual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 7,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,5 mil (puño)
Grosor (métrico) 0.17 mm
Resistencia a la tracción 23 MPa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm