Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Guantes NeoTech
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200006941 Tienda Molnlycke Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
160 pares
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17895728 5,5 200 pares
17885728 6 200 pares
17865778 6.5 200 pares
17855738 7 200 pares
17895778 7,5 200 pares
17805738 8 200 pares
17875738 8,5 200 pares
17885778 9 160 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17895728 Proveedor Mölnlycke™ N.º de proveedor 445095502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes estériles para salas blancas con puños con reborde y dedos curvados son adecuados para su uso en entornos asépticos y de clase 100 (ISO 5) / UE GMP Entornos de grado A. Se recomienda usarlo en combinación con el Biogel™ NeoTech Indicator™ Guante inferior para formar un sistema de indicación de infracción.
  • Se puede usar junto con Biogel™ NeoTech Indicator™ Guante inferior para formar un sistema de indicación de infracciones
  • Probado y autorizado para su uso con agentes de quimioterapia.
  • Policloropreno sintético
  • Biogel Recubrimiento de polímero de hidrogel para una fácil colocación
  • Supera el estándar de la industria en cuanto a fuerza de rotura, resistencia a la tracción y elongación.
  • Cada guante (100%) se prueba con inflado de aire para detectar agujeros que normalmente no se detectan en una inspección visual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 7,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,7 mil (puño)
Grosor (métrico) 0.17 mm
Resistencia a la tracción 21 MPa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm