Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante BIOFlex™ HS
Código de producto. 15309805 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15309805 4 x 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15309805 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13670.00€
    13200.00€ / paquete de 1
    Ahorro 470.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibilice más de 30 tipos de tubos, desde microtubos hasta tubos cónicos y frascos de 400 ml, con las versátiles opciones del adaptador del rotor basculante BIOflex HS.
Compatibilice más de 30 tipos de tubos, incluidos microtubos, tubos cónicos y frascos de 400 ml, con las versátiles opciones del adaptador del rotor basculante Thermo Scientific™ BIOflex™ HS. Las innovaciones del rotor— como el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™, la identificación instantánea de rotores Thermo Scientific™ Auto-ID™ y las asas de control de la velocidad en las tapas del rotor— reducen el tiempo de preparación de la centrifugación mientras que garantizan que el rotor se fijará de forma segura.
Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock:
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID:
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante BIOFlex HS
Material Cuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 400 mL
RCF máx. 10.025 x g
Vel. máx 7.000 rpm
Radio (métrico) 183 mm
Radio mín. (métrico) 71 mm
Factor K 4.889
Longitud máx. del tubo 125 mm
Diámetro máx. del tubo 80 mm
Peso neto 9,6 lb (4,36 kg) Cruz de rotor, 16,8 lb (7,64 kg) Cruz con cestillos
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Ángulo Horizontal
Biocontainment Sí