Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante BIOFlex™ HC
Código de producto. 13498809 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 1.000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
13498809 4 x 1.000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 13498809 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13755.00€
    13000.00€ / paquete de 1
    Ahorro 755.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Procese más de 35 tipos de tubos con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC.
Procese más que 35—tubos desde microtubos a frascos de 1 l, además de tubos cónicos, microplacas, matraces de cultivo tisular y bolsas de sangre—con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC. Las innovaciones del rotor como el intercambio de rotores Auto-Lock, la identificación instantánea de rotores Auto-ID y las asas de control de la velocidad en las tapas del rotor reducen el tiempo de preparación de la centrifugación mientras que garantizan que el rotor se fijará de forma segura.
Intercambio de rotores:
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación del rotor:
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante BIOFlex HC
Material Cuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 1.000 ml
RCF máx. 7.068 x g
Vel. máx 5.500 rpm
Radio (métrico) 209 mm
Radio mín. (métrico) 108 mm
Factor K 5.522
Longitud máx. del tubo 140 mm
Diámetro máx. del tubo 126 mm
Peso neto 11,8 lb (5,35 kg) Cruz de rotor, 22,5 lb (10,2 kg) Cruz con cestillos
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Ángulo Horizontal
Biocontainment Sí