missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ BioFix™ Prueba de toxicidad de bacterias luminosas Lumi

Código de producto. 11340605 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Nº de pruebas:
200 tests
Volumen (métrico):
Tubos de 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nº de pruebas Volumen (métrico) unitSize
11340605 200 tests Tubos de 0,2 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11340605 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 945007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Liofilizado, según DIN EN ISO 11348-3. Macherey-Nagel™ BioFix™ Las pruebas de toxicidad bacteriana luminosas Lumi están listas para usar y tienen una vida útil de al menos 24 meses después de su producción cuando se almacenan correctamente.

Determinación de la toxicidad aguda en bacterias luminiscentes liofilizadas según DIN EN ISO 11348-3. La unidad de medida es la luminiscencia natural del microorganismo utilizado Vibrio fischeri NRRL B-11177. El sistema de prueba mide la salida de luz de las bacterias luminiscentes después de haber sido expuestas a una muestra y la compara con la salida de luz de un control (blanco de reactivo) que no contiene muestra. Una diferencia en la emisión de luz entre la muestra y el control se atribuye al efecto de la muestra sobre los organismos.

Especificaciones

Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 11348-3
Composición Vibrio fischeri NRRL B-11177
Intervalo de pH 6.0 a 8.5 (Muestra)
Volumen (métrico) Tubos de 0,2 mL
Formato Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la toxicidad aguda en aguas residuales industriales y comunitarias, aguas superficiales, eluatos diluidos del suelo, residuos y áreas contaminadas abandonadas.
Para utilizar con (equipo) Luminómetro
Incluye Viales con bacterias liofilizadas, Frasco con 125mL BioFix™ Medio Lumi
Nº de pruebas 200 tests
Cantidad 10 tubos
temp 0 – 100% de inhibición
Requisitos de almacenamiento Bacterias liofilizadas: congelado (−20 ±2 °C), Frasco: refrigerado (2-8 °C)
Método de prueba Luminiscencia
Tipo Bacterias liofilizadas
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.