Descripción
- Luminómetro compacto para uso móvil
- Ideal para su uso en el laboratorio o en la carretera y puede funcionar con una fuente de alimentación y baterías recargables
- Increíblemente versátil
- Gracias a su detector de alta sensibilidad (Ultra‐Fast Single Photon Counter) el BioFix™ Lumi-10 se puede utilizar para una variedad de aplicaciones que incluyen, entre otras, pruebas de biotoxicidad, determinaciones de ATP y biomasa, ensayos de genes reporteros, inmunoensayos de luminiscencia y mediciones de NAD(P)H.
- Programable individualmente
- El BioFix™ Lumi-10 tiene seis protocolos de medición ajustables individualmente y una memoria de datos para hasta 2000 resultados.
- Brinda la oportunidad de realizar mediciones de selección únicas, múltiples y extensas.
- Los resultados se muestran opcionalmente en % de inhibición, % de estimulación o RLU (unidades relativas de luz)
- El usuario puede establecer parámetros de medición particulares, como el tiempo de incubación o el tiempo de medición de forma individual.
- Mediante una definición previa de los límites de detección, los resultados pueden ser clasificados automáticamente por el dispositivo
- Se encuentran disponibles métodos de prueba preprogramados para la determinación de la toxicidad de bacterias luminiscentes y ATP pruebas
- Incluye manual, gradilla, cubetas y adaptador de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Pantalla gráfica con retroiluminación (128 x 64 píxeles) |
| Tipo de conexión | Interfaz RS232 para la transferencia de datos al PC o a la impresora |
| temp | De 380 nm a 630 nm |
| Tensión | 115/230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso (métrico) | 2 kg (con batería) |
| Incluye | Manual, gradilla, cubetas y adaptador de repuesto, 3 pilas recargables: baterías NiCd R14/C /Baby/UM2; 1600 mAh, 3 pruebas preprogramadas, 6 métodos programables gratuitos, % de inhibición, % de estimulación, RLU |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE |