Learn More
Biochrom BioDrop μLITE+
Código de producto. 16470291
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro de microvolúmenes de UV-Vis
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
16470291 Espectrofotómetro de microvolúmenes de UV-Vis cada uno
1 options
Código de producto. 16470291 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80300655
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El BioDrop μEl puerto de muestra de microvolumen LITE+ no utiliza partes móviles. Esto significa que el instrumento proporciona una excelente reproducibilidad sin necesidad de una calibración costosa y sin preocuparse de que sus resultados puedan variar con el tiempo.
Características y ventajas:
  • Puerto de muestra de microvolumen patentado, altamente especificado para ±5 μm
  • Medir hasta 1 μL de muestra
  • Sin piezas móviles.
  • Completamente sellado en caso de derrames.
  • Precargado con métodos de ciencias de la vida, incluidos tintes fluorescentes
  • Muestras contaminadas con banderas
  • Fácil limpieza y mantenimiento
  • USB Puerto para guardar fácilmente métodos y resultados
  • Software opcional compatible con CFR21 parte 11 (80-3006-70)
  • Robusto y confiable durante años
Aplicaciones:
  • Longitud de onda única/múltiple
  • Concentración
  • Onda escaneada
  • Cinética
  • Curva estándar
  • Sustrato
  • Editor de ecuaciones
  • ADN
  • ARN
  • Oligo
  • Colorante fluorescente
  • Cálculo de Tm
  • Colorante proteico
  • Proteínas UV
  • Métodos colorimétricos de proteínas
Especificaciones
Intervalo de absorbencia De 190 nm a 1100 nm
Fondo (imperial) 16,1 in
Fondo (métrico) 410 mm
Tipo de detector Matriz de fotodiodos
Pantalla Pantalla táctil en color
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés
Fuente de luz Xenón pulsado
Línea de productos Microvolumen
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro de microvolúmenes de UV-Vis
Tensión 120/240 V
Wavelength Range De 190 a 1100 nm
Altura (imperial) 7,5 in
Altura (métrico) 190 mm
Interfaz 7 in Pantalla táctil
Tiempo de medición <4 segundos.
Modelo BioDrop μLITE+
Ruido 0,005 A pico a pico, 0,002 A RMS
Trayectoria óptica 0,5 mm, fijo
Photometric Accuracy Instrument ±0,01 A (+1,5 % de la lectura a 546 nm)
Repetibilidad fotométrica ±0,003 A (0 a 0,5 A), ±0,007 A (0,5 a 1,0 A)
Volumen de la muestra (métrico) 0.5 μL (Mínimo)
Forma Redondo
Luz difusa <0,5 %T (a 220 nm NaI), <0,5 %T (a 340 nm NaNO2)
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 1 nm
Peso (imperial) Aprox. 7,8 lb (8,8 lb con impresora)
Peso (métrico) Aprox. 3,55 kg (4 kg con impresora)
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 280 mm