Learn More
Patrón de combustible biodiésel, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16319857 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
16319857 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 16319857 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor BD3514
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
(S)-1,2,4-butanetriol42890-76-61000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biodiesel Fuel Standard in Pyridine
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 621-71-6, 1718-52-1, 122-32-7, 56-81-5
% mín. CAS 0.8, 99.2
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.8, 99.2
Forma física Líquido
Fórmula molecular C33H62O6
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
Nombre IUPAC Decanoato de 2,3-di(decanoiloxi)propilo
Solvent or Matrix Pyridine
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 554.853
PubChem CID 69310
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:77388
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio