Learn More
Blanco de biodiésel, VHG™
Descripción
Biodiésel en blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Biodiesel Blank |
| Métodos | ICP |
| Nombres de analitos o componentes | Biodiesel Blank |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Nombre IUPAC | Biodiésel en blanco |
| Solvent or Matrix | Biodiésel B100 |
| Cantidad | 500 mL |