Learn More
Biodesign™ Nivel de ojo de buey de líquido Biodesign™
Descripción
Tapa superior de acrílico de 10 mm de grosor con tres patas metálicas cromadas ajustables individualmente y un nivel de ojo de buey fácil de leer en la parte superior.
Garantiza una superficie nivelada para el vertido y desplazamiento de geles de polia
Garantiza una superficie nivelada para el vertido y desplazamiento de geles de polia
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Nivel de ojo de buey de líquido |