Learn More
Biodesign™ Biodesign™ GelFrame de 2 piezas
Código de producto. 12876502
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Geles de hasta 16 cm
Geles de hasta 21 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12876502 Geles de hasta 21 cm cada uno
12866502 Geles de hasta 16 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12876502 Proveedor Biodesign™ N.º de proveedor G105
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La forma fácil y económica de secar y almacenar todo tipo de geles de poliacrilamida y agarosa
La forma fácil y económica de secar y almacenar todo tipo de geles de poliacrilamida y agarosa. La exclusiva configuración de poros del BioDesign GelWrap permite que el agua del gel se evapore directamente a través de la membrana del BioDesign GelWrap. El BioDesign GelWrap se adhiere tanto a la superficie del gel como a sí mismo. Introduzca el gel entre dos trozos húmedos de BioDesign GelWrap en un BioDesign GelFrame y déjelo secar al aire o utilice una fuente de calor suave. El resultado es un gel seco que se sella entre dos capas de una membrana flexible transparente y resistente.
Instrucciones de uso
1. Cortar dos trozos de BioDesign GelWrap del mismo tamaño que el BioDesign GelFrame. 2. Sumergir el BioDesign GelWrap en una pequeña cantidad de agua. El BioDesign GelWrap se humedece instantáneamente y se vuelve ligeramente opaco. Nunca lo deje en remojo más de un minuto, ya que una excesiva humectación causará resultados no deseados. El BioDesign GelWrap no puede almacenarse mojado. 3. Coloque una pieza del BioDesign GelWrap húmedo en la sección inferior sólida del BioDesign GelFrame y saque las burbujas de aire por debajo de él con el canto de la mano. Vierta una pequeña cantidad de agua (10ml a 20ml) en la parte superior y luego coloque el gel hacia abajo, dejando tan pocas burbujas de aire como sea posible atrapadas debajo del gel. Después vierta una pequeña cantidad de agua sobre el gel. Coloque el segundo trozo húmedo de BioDesign GelWrap. Utilice el canto de la mano para sacar la mayor parte de las burbujas de aire atrapadas. 4. Colocar la parte del marco abierto del BioDesign GelFrame en la parte superior y utilizar las abrazaderas, incluidas en el BioDesign GelFrame, para asegurar los cuatro lados. 5. Agitar el BioDesign GelFrame montado al revés, para eliminar cualquier exceso de agua. 6. Dejar el marco horizontal mientras se seca. Con un porcentaje menor de geles de poliacrilamida, puede secarse al aire durante la noche. Para geles de poliacrilamida que tengan más de un 10 %, 1 mm de grosor, gradiente, o más de 100 mm x 100 mm, utilizar calor suave de una lámpara con una bombilla de 60 W situada a 7,62 cm (3 pulgadas) de la superficie del gel. 7. Cuando el gel esté seco, este y el BioDesign GelWrap serán completamente transparentes y planos. Desmontar el BioDesign GelFrame. El BioDesign GelWrap ubicado en los bordes, que estaba entre las dos piezas del marco, todavía estará húmedo y debe ser cortado con una tijera. Con geles más gruesos, a veces es necesario presionar el gel seco durante la noche para evitar que se rice. 8. ¡Eso es todo! El BioDesign GelWrap ha formado una envoltura plana, resistente y transparente alrededor del gel seco y permanecerá estable durante años.
El BioDesign GelWrap seca el gel totalmente y lo deja plano y sin arrugas.
  • El color de las manchas de proteínas (azul brillante, plata, etc.), glicoproteínas, ácidos nucleicos y productos enzimáticos coloreados se mantendrá estable durante años
  • Flexible para garantizar un almacenamiento seguro y permanente
Seca y conserva todos los tipos de geles de poliacrilamida y agarosa, incluidos los geles de losa, de gradiente, 2D, de inmunodifusión, inmunoelectroforéticos y de actividad enzimática.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Geles de hasta 21 cm
Tipo GelFrame de 2 piezas