Learn More
Fisherbrand™ Detergente biodegradable
Código de producto. 11502773 Tienda Fisherbrand Productos
Código de producto. 11502773
Limpia todos los tipos de instrumentos de vidrio de laboratorio, cerámica, plásticos, baños de agua por ultrasonidos, acero inoxidable y metales ferrosos. El detergente biodegradable Fisherbrand™ es un limpiador muy ecológico
Un detergente completamente biodegradable, sin fosfato y sin enzimas.
  • Elimina todos los residuos biológicos y la contaminación radioactiva
  • Uso en concentraciones de 2 % a 5 % en agua
  • Un pH de 10,8 en solución al 5 % aproximadamente, un pH de 10,3 en solución al 2 % aproximadamente. Adecuado para el uso con todos los tipos de metales ferrosos, acero inoxidable, baños de agua de ultrasonidos, plásticos, material de cerámica e instrumental de vidrio de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente biodegradable
Formulario Líquido
pH 10,8 (5 %), 10,3 (2 %)
Aspecto Azul
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 5 L