Learn More
Invitrogen™ Biocytin (ε-Biotinoyl-L-Lysine)
Código de producto. 11594157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11594157 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11594157 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B1592
 Artículo restringido
En stock
Biocitina (ε-Biotinoyl-L-lisina)
La biocitina se puede utilizar como marcadores anterógrados y transneuronales microinyectables que se pueden fijar con fijadores basados en aldehído. Además, la amina primaria de la lisina puede acoplarse de forma reversible a aldehídos y cetonas para formar una base de Schiff, que puede reducirse a un derivado de amina estable generado por el borohidruro de sodio (NaBH4) o cianoborohidruro de sodio (NaCNH3). Los ácidos carboxílicos de las proteínas y otros biopolímeros solubles en agua pueden acoplarse a esta molécula en una solución acuosa usando carbodiimidas solubles en agua como EDAC (E2247).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Biocitina
Cantidad 100 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de reactivo Biocitinas
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Biotina y otros haptenos