Learn More
Corning™ Matraz de cultivo celular con cuello inclinado rectangular de laminina BioCoat™ con tapón de cierre hermético
Description
- Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
- Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Estos productos se han diseñado exclusivamente para investigación y no para fines de diagnóstico.
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
| Estilo de cuello | Inclinado |
| N.º por caja | 10/Cs. |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Laminina |
| Esterilidad | Estéril |
| Show More |