Learn More
Corning™ Factor de crecimiento epidérmico (EGF) BioCoat™, ratón natural (grado receptor) 500 μg
Tienda Corning ProductosBeschreibung
Factor de crecimiento epidérmico (EGF) Corning, natural de ratón (grado receptor), 500 μg, es una proteína mitógena de bajo peso molecular que estimula la proliferación de una amplia variedad de tipos de células in vitro.
- Formulación: liofilizado de acetato de amonio, sin portadores, se reconstituye en dH2O
- Estable durante al menos tres meses de 2 ° a 8 °C (liofilizado) o un mes solubilizado a - 20 °C
- No almacenar en congeladores sin escarcha. Evite los ciclos repetidos de congelación/descongelación.
- Pureza superior a 98 % por SDS-PAGE y pH 9.9 PAGE
- Probado para determinar su capacidad para estimular la proliferación de fibroblastos de prepucio humano en medio que contiene suero
- Filtrado (0,2 μm de membrana), probado y encontrado negativo para bacterias, hongos y micoplasma
- Procede de glándulas submaxilares masculinas de ratón
- Peso molecular: 6,1 kD
- Purificado por cromatografía BioGel P10/DEAE
- Concentración recomendada: aproximadamente 5 ng/ml de medio según el tipo de célula
Spezifikation
Spezifikation
| Grado de pureza o calidad | > 98 % por electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato (SDS-PAGE) y por PAGE con pH 9,9 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?