Learn More
Corning™ Placas de cultivo con tratamiento para CT de colágeno IV BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-3016026
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10142861 60 mm paquete de 20
10479392 35 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10142861 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354416
Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
Las membranas microporosas permiten la difusión de iones, proteínas de bajo peso molecular y otras sustancias por las superficies celulares apicales y basolaterales, para simular el entorno natural de células in vivo.
  • Fuente: Ratón
  • Tratado con TC
  • No estériles
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Área de cultivo 21.3 cm2
Material Poliestireno
Forma Redondo
Tratamiento de superficie Colágeno tipo IV
Tipo Placa de cultivo celular
N.º por caja 20/Cajas de cartón
N.° por paquete 5/Paq.
Diámetro (métrico) 60 mm