Learn More
Corning™ Placas de cultivo con tratamiento para CT de colágeno IV BioCoat™
Description
Las membranas microporosas permiten la difusión de iones, proteínas de bajo peso molecular y otras sustancias por las superficies celulares apicales y basolaterales, para simular el entorno natural de células in vivo.
- Fuente: Ratón
- Tratado con TC
- No estériles
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Redondo |
| Área de cultivo | 21.3 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Tratamiento de superficie | Colágeno tipo IV |
| Tipo | Placa de cultivo celular |
| N.º por caja | 20/Cajas de cartón |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |