Learn More
Corning™ Matraces de cultivo con cuello inclinado rectangular de colágeno IV BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10070741
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 ml
250 mL
750 mL
Área de cultivo:
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo unitSize
10070741 250 mL 75 cm2 10 PCS
10102711 70 ml 25 cm2 paquete de 10
10346741 750 mL 175 cm2 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10070741 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354523
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células. El matraz de cultivo con cuello inclinado rectangular de colágeno IV Corning™ BioCoat™ es ideal para aplicaciones que implican la adhesión, el crecimiento y la diferenciación de líneas celulares transfectadas y neuronales.
  • BioCoat™ proporciona una solución superior para mejorar la fijación y el crecimiento celulares de una gran variedad de células primarias y células transformadas en cultivos con y sin suero
  • Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos; el instrumental para cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 250 mL
Para utilizar con (aplicación) Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas
Estilo de cuello Inclinado
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Colágeno IV
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón Sello
Área de cultivo 75 cm2