Learn More
Ansell™ Alfombrilla adhesiva blanca BioClean Supatac™
Código de producto. 15278318
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
36 x 45 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15278318 36 x 45 in paquete de 4
1 options
Código de producto. 15278318 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor STW3645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.80€
    159.27€ / paquete de 4
    Ahorro 109.53€
    40% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La alfombrilla adhesiva Ansell™ BioClean Supatac™ está fabricada en polietileno de baja densidad recubierto con un adhesivo acrílico antibacteriano a base de agua.
  • 30 capas numeradas
  • Adhesivo acrílico antibacteriano a base de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Fabricada en una instalación que posee los certificados ISO 9001:2008 y EN 46002; procesada en un entorno NEBB con certificado ISO de clase 5
Dimensiones (L x An) 36 x 45 in
Cantidad 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
Grosor (métrico) 0,045 mm ± 0,005 mm
Color Blanco
Material LDPE
Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.