Learn More
Ansell Mitones para aislador estériles BioClean™
Código de producto. 30002919
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del manguito (imperial):
De 10 a 12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Diámetro del manguito (imperial) Tamaño de la unidad
30002919 De 10 a 12 in paquete de 20
1 options
Código de producto. 30002919 Proveedor Ansell N.º de proveedor GGL30NITM9
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Los mitones para aislador estériles Ansell BioClean™ están diseñados para su uso en áreas de contacto con productos.
  • Fabricados con nitrilo con niveles increíblemente bajos de partículas y excelentes propiedades de ESD
  • 100 % a prueba de fugas de aire
  • Totalmente validados en cuanto a esterilidad con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
  • Se adapta a tamaños de 10 a 12 in. / Puerto de 254 a 304 mm
  • Certificaciones y pruebas:
    • Fabricado en unas instalaciones que albergan ISO 9001:2015 y PPER 2016/425 Módulo D
    • Cumplen con la categoría 3 del reglamento sobre equipos de protección personal (EPI) de diseño complejo (UE) 2016/425.
    • Procesado en un centro certificado por NEBB ISO Entorno de clase 4 Cumple con los requisitos del estándar de guantes
    • EN420:2003+A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 y EN421:2010
    • Las propiedades físicas cumplen con la normativa europea para guantes médicos EN455-2:2015.
    • Probado contra el estándar de permeación ASTM D6978-05 para fármacos citotóxicos
    • Aptos para el contacto con todos los productos alimentarios Reglamento (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006
    • Esterilizado de acuerdo con ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño 9,75
Grosor (imperial) 21,7 mil
Grosor (métrico) 0,55 mm
Modelo GGL30NITM9
Tamaño del puerto (imperial) De 10 a 12 in
Tamaño del puerto (métrico) De 25,4 a 30,5 cm
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 84 cm
Diámetro del manguito (imperial) De 10 a 12 in
Diámetro del puño (métrico) De 25,4 a 30,5 cm