Learn More
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Bolígrafo irradiado para sala limpia S-BPBP-1
Descripción
- BioClean Permaflow Los bolígrafos para salas blancas tienen tinta permanente de secado rápido resistente al agua y a la decoloración, y cuentan con una etiqueta resistente al alcohol para una fácil limpieza en un entorno crítico. ISO Clase 4 y UE GMP Compatible con grado A.
- Con un cuerpo redondo de polipropileno teñido, robusto y liviano y un tamaño de punta de 1 mm para una precisión de escritura de calidad. La tinta cumple con el estándar de uso documental ISO 12757-2
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Rollerball |
| Tipo de producto | Bolígrafo |
| Color | Azul |