Learn More
Ansell BioClean No estéril DB Mascarilla facial estilo bolsa
Descripción
- Riesgo de contaminación reducido: El BioClean™ BDBN No estéril DB La mascarilla facial tipo bolsa presenta una alta eficiencia de filtración de bacterias y partículas, lo que proporciona una protección superior del producto.
- Mayor comodidad: Esta mascarilla facial para sala limpia tiene una cámara de respiración grande que proporciona mayor comodidad, especialmente para uso prolongado.
- Protección añadida: Además, la BioClean™ BDBN No estéril DB La mascarilla facial tipo bolsa tiene bordes sellados ultrasónicamente, lo que reduce el riesgo de contaminación en entornos controlados y críticos.
- Funciones avanzadas: Diseñada con una banda nasal completamente cerrada y maleable, esta máscara facial protectora de alta calidad proporciona un ajuste seguro y cómodo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Máscara facial para sala blanca |
| Color | Blanco |
| Fastening Type | Sujeción en la cabeza |
| Material | Poliéster, Polietileno |
| Tamaño | Estándar |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (L x An) | 100 mm x 301 mm |
| Modelo | Sobre |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 2859, ISO 9001:2015 |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |