Learn More
Ansell™ Sistema de guantes/manguito aislador/RABS de nitrilo BioClean™
Código de producto. 17302983
Change view
Click to view available options
:
Color: Blanco/natural; material: nitrilo/neopreno; estéril; talla: 8,5
Código de producto.
17302983 Color: Blanco/natural; material: nitrilo/neopreno; estéril; talla: 8,5
1 options
Código de producto. 17302983
Marca: Ansell™ GSG10NIT85
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de guantes y mangas para aislador/RABS de nitrilo BioClean™ es un sistema de guantes y mangas limpio y estéril. La manga de nitrilo se acopla a un guante PCP específico para manos de talla 8,5 (BioClean™ BPZS) mediante un anillo de canal y una junta tórica.
  • Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • 100 % inspeccionado
  • Se adapta a una abertura de entre 304 y 355 mm.
  • Longitud del sistema (guante y manga): 914 mm
  • Vendido por pares, envasados individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ASTM F739 No
Certificaciones/conformidad ASTM D6978
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 parte 2, categoría III
Chlorinated Sí
Procedimiento de limpieza Lavado DI
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4 y UE GMP grado A
Contenido y almacenamiento Almacenar en un lugar fresco y seco (<40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Descripción Un sistema, que consta de manga, guante de talla 8,5 (marcado L) y conjunto de anillo de canal/junta tórica embalado en bolsa de PE interna; un sistema, que consta de manga, guante de talla 8,5 (marcado R) y conjunto de anillo de canal/junta tórica embalado en bolsa de PE interna; dos bolsas interiores (dos sistemas: uno L, otro R) envasadas por bolsa de PE externa; 10 bolsas exteriores por caja Correx blanca revestida
Accelerator Free No
Aplicaciones Laboratorio
Color Blanco, Natural
Finger Thickness (English) 7,09 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo, con inmersión de látex
Palm Thickness (English) 0,15 mil
Palm Thickness (Metric) 5,91 mm
Tamaño 8,5
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperature (Metric) Max 120 °C
Grosor (imperial) 20 mil/4,33 mil
Grosor (métrico) 0,50 mm/0,11 mm
Estilo de dedo Total, texturizado
Para utilizar con (aplicación) Fabricación farmacéutica, investigación y desarrollo de laboratorios, materias primas y preparación, fabricación de biotecnología, departamento de procesamiento estéril, fabricación de semiconductores
Sexo Unisex
Incluye Anillo de canal, junta tórica
Manufacturing/QMS Audit Standards Normas de auditoría QMS de fabricación ISO 9001, módulo D del reglamento sobre EPI 2016/425
Tipo de empaquetado Bolsas de PE, caja de polietileno Correx
Tamaño del puerto (imperial) 10/12 pulg
Tamaño del puerto (métrico) Entre 304 y 355 mm
Cantidad Paquete de 20
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 914 mm