Learn More
Ansell BioClean™ GSG10NIT80 Sistema de guantes y mangas aislantes de nitrilo RABS
Código de producto. 17392973
Cambiar vista
Click to view available options
Chlorinated:
Sí
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Chlorinated Tamaño de la unidad
17392973 Sí 10 pares
1 options
N/D
Código de producto. 17392973 Proveedor Ansell N.º de proveedor GSG10NIT80
Fecha estimada de envoi: 22-06-2027
N/D
Sistema de manga/guante aislante RABS de nitrilo estéril validado para la manipulación de medicamentos de quimioterapia.
  • ASTM Probado según D6978-05: Certificado para la manipulación segura de fármacos citotóxicos
  • ISO 4 procesados en sala limpia: niveles de limpieza excepcionales
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6: Producto de protección de manos estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ASTM F739 No
Certificaciones/conformidad ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003, EN 374-1:2003, EN 455-2:2009
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Finger Thickness (English) 7,09 mil
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia Laboratorio
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Neopreno, Policloropreno
Palm Thickness (English) 5,91 mil
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes aislantes
Tamaño 8
Temperatura máx. (imperial) de 120 °C
Temperature (Metric) Max 248 °F
Grosor (imperial) 5,9 mil
Grosor (métrico) 0,15 mm
Para utilizar con (aplicación) Fabricación farmacéutica, investigación y desarrollo de laboratorio, materia prima y preparación, fabricación biotecnológica, departamento de procesamiento estéril, fabricación de semiconductores
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1:2006
Modelo GSG10NIT80
Tamaño del puerto (imperial) 8 in
Tamaño del puerto (métrico) 20,3 cm
Serie BIOCLEAN™ GSG10NIT80
Temperatura mín. (imperial) 14 °C
Temperatura mín. (métrico) -10 °C
Longitud (métrico) 30 cm
Mostrar más Mostrar menos
N/D