Learn More
Ansell BIOCLEAN™ LEGEND Guante de látex desechable no estéril para sala limpia BLHN
Código de producto. p-200080447
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30040343 6.5 200 pares
30040330 7 200 pares
30040344 7,5 200 pares
30040338 8 200 pares
30040342 8,5 200 pares
30040331 9 200 pares
30040339 10 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30040343 Proveedor Ansell N.º de proveedor BLHN65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Protección de manos con excelente comodidad y flexibilidad, superficie de dedo texturizada con puño con reborde para guantes de sala limpia con agarre y diseño fácil de colocar dos veces para una mayor comodidad y protección.
  • Mayor comodidad: BioClean™ El material de látex flexible y el diseño anatómico de los guantes para salas blancas Legend BLHN garantizan comodidad diaria.
  • Funciones mejoradas: Estos guantes de látex no estériles cuentan con una superficie texturizada en los dedos para un mejor agarre, mientras que su diseño de puño con cuentas proporciona resistencia y estabilidad.
  • Protección añadida: BioClean™ Los guantes para salas blancas Legend BLHN también están diseñados para que los usuarios puedan ponérselos dos veces fácilmente, lo que les otorga una capa adicional de protección.
  • Riesgos de contaminación reducidos: Su no particulación EasyTear El embalaje minimiza aún más el riesgo de que entren contaminantes en el entorno de la sala limpia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III, UKCA
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 9,44 mil
Finger Thickness (Metric) 0.24 mm
Hand Específico
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7,87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para salas blancas
Tamaño 6.5
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 7,87 mil
Grosor (métrico) 0.2 mm
Longitud (imperial) 11,61 in
Longitud (métrico) 295 mm